missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Cell cycle checkpoint protein RAD1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cell cycle checkpoint protein RAD1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Specifica

Numero di accesso NP_002844.1
ID gene (immissione) 5810
Nome Cell cycle checkpoint protein RAD1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16064280
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6577-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16084280
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6577-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16074280
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6577-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16094280
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6577-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16004290
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6577-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16014290
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6577-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_002844.1
Cell cycle checkpoint protein RAD1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5810
Research Use Only
RAD1
Recombinant Protein
E. coli
MPLLTQQIQD EDDQYSLVAS LDNVRNLSTI LKAIHFREHA TCFATKNGIK VTVENAKCVQ ANAFIQAGIF QEFKVQEESV TFRINLTVLL DCLSIFGSSP MPGTLTALRM CYQGYGYPLM LFLEEGGVVT VCKINTQEPE ETLDFDFCST NVINKIILQS EGLREAFSEL DMTSEVLQIT MSPDKPYFRL STFGNAGSSH LDYPKDSDLM EAFHCNQTQV NRYKISLLKP STKALVLSCK VSIRTDNRGF LSLQYMIRNE DGQICFVEYY CCPDEEVPES ES
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications