missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centromere protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centromere protein H, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_075060.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 64946 |
Nome | Centromere protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15987979
|
enQuireBio™
QP5818-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907989
|
enQuireBio™
QP5818-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997979
|
enQuireBio™
QP5818-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15917989
|
enQuireBio™
QP5818-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15927989
|
enQuireBio™
QP5818-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15937989
|
enQuireBio™
QP5818-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_075060.1 | |
Centromere protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64946 | |
Research Use Only | |
CENPH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEEQPQMQDA DEPADSGGEG RAGGPPQVAG AQAACSEDRM TLLLRLRAQT KQQLLEYKSM VDASEEKTPE QIMQEKQIEA KIEDLENEIE EVKVAFEIKK LALDRMRLST ALKKNLEKIS RQSSVLMDNM KHLLELNKLI MKSQQESWDL EEKLLDIRKK RLQLKQASES KLLEIQTEKN KQKIDLDSME NSERIKIIRQ NLQMEIKITT VIQHVFQNLI LGSKVNWAED PALKEIVLQL EKNVDMM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |