Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CGB3 Protein
A cDNA sequence encoding the CGB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | CGB3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15987138
|
enQuireBio™
QP11399-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907148
|
enQuireBio™
QP11399-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997138
|
enQuireBio™
QP11399-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CGB3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CGB3 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPSKEPLRP RCRPINATLA VEKEGCPVCI TVNTTICAGY CPTMTRVLQG VLPALPQVVC NYRDVRFESI RLPGCPRGVN PVVSYAVALS CQCALCRRST TDCGGPKDHP LTCDDPRFQD SSSSKAPPPS LPSPSRLPGP SDTPILPQHH HHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |