Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHRNA6 Protein
A cDNA sequence encoding the CHRNA6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome CHRNA6 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15947228
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11426-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15937228
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11426-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15927228
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11426-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CHRNA6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CHRNA6 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSKGCV GCATEERLFH KLFSHYNQFI RPVENVSDPV TVHFEVAITQ LANVDEVNQI METNLWLRHI WNDYKLRWDP MEYDGIETLR VPADKIWKPD IVLYNNAVGD FQVEGKTKAL LKYNGMITWT PPAIFKSSCP MDITFFPFDH QNCSLKFGSW TYDKAEIDLL IIGSKVDMND FWENSEWEII DASGYKHDIK YNCCEEIYTD ITYSFYIRRL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.