Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKMBITI Protein
A cDNA sequence encoding the CKMBITI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | CKMBITI Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | 486 IU/mg at 37C. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15934228
|
enQuireBio™
QP10553-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954228
|
enQuireBio™
QP10553-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944228
|
enQuireBio™
QP10553-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CKMBITI Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
P. pastoris | |
The 7.9 mg/ml protein solution contains 0.02M Potassium Phosphate, 1mM DTT and 50% glycerol, pH 5.0-6.0. |
Research Use Only | |
486 IU/mg at 37C. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |