Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKMT3 Protein
A cDNA sequence encoding the CKMT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 1158 |
---|---|
Nome | CKMT3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | CKM |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15924238
|
enQuireBio™
QP10556-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944238
|
enQuireBio™
QP10556-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934238
|
enQuireBio™
QP10556-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
1158 | |
Research Use Only | |
CKM | |
Recombinant Protein | |
P. pastoris | |
MPFGNTHNKF KLNYKPEEEY PDLSKHNNHM AKVLTLELYK KLRDKETPSG FTVDDVIQTG VDNPGHPFIM TVGCVAGDEE SYEVFKELFD PIISDRHGGY KPTDKHKTDL NHENLKGGDD LDPNYVLSSR VRTGRSIKGY TLPPHCSRGE RRAVEKLSVE ALNSLTGEFK GKYYPLKSMT EKEQQQLIDD HFLFDKPVSP LLLASGMARD WPDARGIWHN DNKSFLVWVN EEDHLRVISM EKGGNMKEVF RRFCVGLQKI EEIFKKAGHP FMWNQHLGYV LTCPSNLGTG LRGGVHVKLA HLSKHPKFEE ILTRLRLQKR GTGGVDTAAV GSVFDVSNAD RLGSSEVEQV QLVVDGVKLM VEMEKKLEKG QSIDDMIPAQ K | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
CKMT3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The biological activity measured by the enzymatic activity of Creatine phosphokinase procedure No. 45-UV, 1IU-1 micromole creatine phosphate was 500 IU/mg at 37 degrees celsius corresponding to a Specific Activity of 2,000ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
Each mg of protein contains 20mM Tris pH 8.0, 1mM EDTA and 1mM DTT. |