Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001308126.1
ID gene (immissione) 55744
Nome COA1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15937399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5738-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15957399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5738-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15947399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5738-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15967399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5738-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15977399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5738-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15987399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5738-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001308126.1
COA1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
55744
Research Use Only
COA1
Recombinant Protein
E. coli
QKFHSRALYY KLAVEQLQSH PEAQEALGPP LNIHYLKLID RENFVDIVDA KLKIPVSGSK SEGLLYVHSS RGGPFQRWHL DEVFLELKDG QQIPVFKLSG ENGDEVKKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.