missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor VII / FVII / F7 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation Factor VII / FVII / F7, was expressed in the hosts and tags indicated.

245.00€ - 3405.00€

Specifica

Numero di accesso NP_000122.1
ID gene (immissione) 2155
Nome Coagulation Factor VII / FVII / F7 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15999349
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6012-EC-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15919359
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6012-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15909359
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6012-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15929359
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6012-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15939359
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP6012-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15949359
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP6012-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_000122.1
Coagulation Factor VII / FVII / F7 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2155
Research Use Only
F7
Recombinant Protein
E. coli
ANAFLEELRP GSLERECKEE QCSFEEAREI FKDAERTKLF WISYSDGDQC ASSPCQNGGS CKDQLQSYIC FCLPAFEGRN CETHKDDQLI CVNENGGCEQ YCSDHTGTKR SCRCHEGYSL LADGVSCTPT VEYPCGKIPI LEKRNASKPQ GR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate