Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation factor XIII A chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation factor XIII A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000120.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2162 |
Nome | Coagulation factor XIII A chain Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16047691
|
enQuireBio™
QP9132-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16087691
|
enQuireBio™
QP9132-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16057691
|
enQuireBio™
QP9132-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16077691
|
enQuireBio™
QP9132-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16097691
|
enQuireBio™
QP9132-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16067691
|
enQuireBio™
QP9132-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000120.2 | |
Coagulation factor XIII A chain Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2162 | |
Research Use Only | |
F13A1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GVNLQEFLNV TSVHLFKERW DTNKVDHHTD KYENNKLIVR RGQSFYVQID FSRPYDPRRD LFRVEYVIGR YPQENKGTYI PVPIVSELQS GKWGAKIVMR EDRSVRLSIQ SSPKCIVGKF RMYVAVWTPY GVLRTSRNPE TDTYILFNPW CEDDAVYLDN EKEREEYVLN DIGVIFYGEV NDIKTRSWSY GQFEDGILDT CLYVMDRAQM DLSGRGNPIK VSRVGSAMVN AKDDEGVLVG SWDNIYAYGV PPSAWTGSVD ILLEYRSSEN PVRYGQCWVF AGVFNTFLRC LGIPARIVTN YFSAHDNDAN LQMDIFLEED GNVNSKLTKD SVWNYHCWNE AWMTRPDLPV GFGGWQAVDS TPQENSDGMY RCGPASVQAI KHGHVCFQFD APFVFAEVNS DLIYITAKKD GTHVVENVDA THIGKLIVTK QIGGDGMMDI TDTYKFQEGQ EEERLALETA LMYGAKKPLN TEGVMKSRSN VDMDFEVENA VLGKDFKLSI TFRNNSHNRY TITAYLSANI TFYTGVPKAE FKKETFDVTL EPLSFKKEAV LIQAGEYMGQ LLEQASLHFF VTARINETRD VLAKQKSTVL TIPEIIIKVR GTQVVGSDMT VTVQFTNPLK ETLRNVWVHL DGPGVTRPMK KMFREIRPNS TVQWEEVCRP WVSGHRKLIA SMSSDSLRHV YGELDVQIQR RPSM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |