Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COPS6 Protein
A cDNA sequence encoding the COPS6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | COPS6 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15957408
|
enQuireBio™
QP11485-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947408
|
enQuireBio™
QP11485-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937408
|
enQuireBio™
QP11485-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
COPS6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
COPS6 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAAAAAAAA TNGTGGSSGM EVDAAVVPSV MACGVTGSVS VALHPLVILN ISDHWIRMRS QEGRPVQVIG ALIGKQEGRN IEVMNSFELL SHTVEEKIII DKEYYYTKEE QFKQVFKELE FLGWYTTGGP PDPSDIHVHK QVCEIIESPL FLKLNPMTKH TDLPVSVFES VIDIINGEAT MLFAELTYTL ATEEAERIGV DHVARMTATG SGENSTVAEH LIAQHSAIKM LHSRVKLILE YVKASEAGEV PFNHEILREA YALCHCLPVL STDKFKTDFY DQCNDVGLMA YLGTITKTCN TMNQFVNKFN VLYDRQGIGR RMRGLFF | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |