missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human COX4NB Protein

A cDNA sequence encoding the COX4NB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11491-5ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15937428

  • 137.00€ / 5µg
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

COX4NB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGVKLTTQA YCKMVLHGAK YPHCAVNGLL VAEKQKPRKE HLPLGGPGAH HTLFVDCIPL FHGTLALAPM LEVALTLIDS WCKDHSYVIA GYYQANERVK DASPNQVAEK VASRIAEGFS DTALIMVDNT KFTMDCVAPT IHVYEHHENR WRCRDPHHDY CEDWPEAQRI SASLLDSRSY ETLVDFDNHL DDIRNDWTNP EINKAVLHLC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The COX4NB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali