Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRABP2 Protein
A cDNA sequence encoding the CRABP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome CRABP2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15947448
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11498-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15937448
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11498-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15927448
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11498-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CRABP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The CRABP2 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MPNFSGNWKI IRSENFEELL KVLGVNVMLR KIAVAAASKP AVEIKQEGDT FYIKTSTTVR TTEINFKVGE EFEEQTVDGR PCKSLVKWES ENKMVCEQKL LKGEGPKTSW TRELTNDGEL ILTMTADDVV CTRVYVRE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.