missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CREB3L2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CREB3L2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001240704.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 64764 |
Nome | CREB3L2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16050661
|
enQuireBio™
QP7764-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070661
|
enQuireBio™
QP7764-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060661
|
enQuireBio™
QP7764-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080661
|
enQuireBio™
QP7764-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090661
|
enQuireBio™
QP7764-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000671
|
enQuireBio™
QP7764-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001240704.1 | |
CREB3L2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC063666 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64764 | |
Research Use Only | |
CREB3L2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEVLESGEQG VLQWDRKLSE LSEPGDGEAL MYHTHFSELL DEFSQNVLGQ LLNDPFLSEK SVSMEVEPSP TSPAPLIQAE HSYSLCEEPR AQSPFTHITS DSFNDDEVES EKWYLSTDFP STSIKTEPVT DEPPPGLVPS VTLTITAIST PLEKEEPPLE MNTGVDSSCQ TIIPKIKLEP HEVDQFLNFS PKEGLSALPV SLWVMDMVSG STEREYGERA GMSLYHRCCS WLYEIALFLK NKNFASK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |