Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CREG1 Protein
A cDNA sequence encoding the CREG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | CREG1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937458
|
enQuireBio™
QP11501-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15927458
|
enQuireBio™
QP11501-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917458
|
enQuireBio™
QP11501-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CREG1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CREG1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRGGRDH GDWDEASRLP PLPPREDAAR VARFVTHVSD WGALATISTL EAVRGRPFAD VLSLSDGPPG AGSGVPYFYL SPLQLSVSNL QENPYATLTM TLAQTNFCKK HGFDPQSPLC VHIMLSGTVT KVNETEMDIA KHSLFIRHPE MKTWPSSHNW FFAKLNITNI WVLDYFGGPK IVTPEEYYNV TVQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |