Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRISP1 Protein
A cDNA sequence encoding the CRISP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome CRISP1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15957468
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11505-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15937468
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11505-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15947468
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11505-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CRISP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein was lyophilized from a 0.5 mg/ml solution containing 20mM TRIS, 50mM NaCl, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS KKKSARDQFN KLVTDLPNVQ EEIVNIHNAL RRRVVPPASN MLKMSWSEEA AQNARIFSKY CDMTESNPLE RRLPNTFCGE NMHMTSYPVS WSSVIGVWYS ESTSFKHGEW TTTDDDITTD HYTQIVWATS YLIGCAIASC RQQGSPRYLY VCHYCHEGND PETKNEPYKT GVPCEACPSN CEDKLCTNPC IYYDEYFDCD IQVHYLGCNH STTILFCKAT CLCDTEIK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.