Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYM Protein
A cDNA sequence encoding the CRYM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | CRYM Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937528
|
enQuireBio™
QP11524-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917528
|
enQuireBio™
QP11524-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15927528
|
enQuireBio™
QP11524-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CRYM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CRYM was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS RVPAFLSAAE VEEHLRSSSL LIPPLETALA NFSSGPEGGV MQPVRTVVPV TKHRGYLGVM PAYSAAEDAL TTKLVTFYED RGITSVVPSH QATVLLFEPS NGTLLAVMDG NVITAKRTAA VSAIATKFLK PPSSEVLCIL GAGVQAYSHY EIFTEQFSFK EVRIWNRTKE NAEKFADTVQ GEVRVCSSVQ EAVAGADVII TVTLATEPIL FGEWVKPGAH INAVGASRPD WRELDDELMK EAVLYVDSQE AALKESGDVL LSGAEIFAEL GEVIKGVKPA HCEKTTVFKS LGMAVEDTVA AKLIYDSWSS GK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |