Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSK Protein
A cDNA sequence encoding the CSK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | CSK Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937548
|
enQuireBio™
QP11530-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917548
|
enQuireBio™
QP11530-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15927548
|
enQuireBio™
QP11530-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CSK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CSK protein (0.5 mg/ml) is containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAIQAA WPSGTECIAK YNFHGTAEQD LPFCKGDVLT IVAVTKDPNW YKAKNKVGRE GIIPANYVQK REGVKAGTKL SLMPWFHGKI TREQAERLLY PPETGLFLVR ESTNYPGDYT LCVSCDGKVE HYRIMYHASK LSIDEEVYFE NLMQLVEHYT SDADGLCTRL IKPKVMEGTV AAQDEFYRSG WALNMKELKL LQTIGKGEFG DVMLGDYRGN KVAVKCIKND ATAQAFLAEA SVMTQLRHSN LVQLLGVIVE EKGGLYIVTE YMAKGSLVDY LRSRGRSVLG GDCLLKFSLD VCEAMEYLEG NNFVHRDLAA RNVLVSEDNV AKVSDFGLTK EASSTQDTGK LPVKWTAPEA LREKKFSTKS DVWSFGILLW EIYSFGRVPY PRIPLKDVVP RVEKGYKMDA PDGCPPAVYE VMKNCWHLDA AMRPSFLQLR EQLEHIKTHE LHL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |