Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK2A1 / CK2A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CSNK2A1 / CK2A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001886.1
ID gene (immissione) 1457
Nome CSNK2A1 / CK2A1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15938419
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5881-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15958419
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP5881-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15948419
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP5881-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15968419
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP5881-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15978419
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP5881-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15988419
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP5881-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Specifications
Specifications
NP_001886.1
CSNK2A1 / CK2A1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1457
Research Use Only
CSNK2A1
Recombinant Protein
E. coli
MSGPVPSRAR VYTDVNTHRP REYWDYESHV VEWGNQDDYQ LVRKLGRGKY SEVFEAINIT NNEKVVVKIL KPVKKKKIKR EIKILENLRG GPNIITLADI VKDPVSRTPA LVFEHVNNTD FKQLYQTLTD YDIRFYMYEI LKALDYCHSM GIMHRDVKPH NVMIDHEHRK LRLIDWGLAE FYHPGQEYNV RVASRYFKGP ELLVDYQMYD YSLDMWSLGC MLASMIFRKE PFFHGHDNYD QLVRIAKVLG TEDLYDYIDK YNIELDPRFN DILGRHSRKR WERFVHSENQ HLVSPEALDF LDKLLRYDHQ SRLTAREAME HPYFYTVVKD QARMGSSSMP GGSTPVSSAN MMSGISSVPT PSPLGPLAGS PVIAAANPLG MPVPAAAGAQ Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates