Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSTA Protein
A cDNA sequence encoding the CSTA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
ID gene (immissione) 1475
Nome CSTA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene CSTA
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954258
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10563-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944258
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10563-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934258
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10563-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1475
Research Use Only
CSTA
Human
His
Cystatin-A (1 mg/ml) in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
CSTA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MIPGGLSEAK PATPEIQEIV DKVKPQLEEK TNETYGKLEA VQYKTQVVAG TNYYIKVRAG DNKYMHLKVF KSLPGQNEDL VLTGYQVDKN KDDELTGF
Greater than 95% as determined by reducing SDS-PAGE.