Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CUTA Protein
A cDNA sequence encoding the CUTA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome CUTA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15967668
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11568-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15957668
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11568-25UG
25 μg
212.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15947668
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11568-1MG
1 mg
3420.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CUTA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CUTA Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRLLLLPRVL LTMASGSPPT QPSPASDSGS GYVPGSVSAA FVTCPNEKVA KEIARAVVEK RLAACVNLIP QITSIYEWKG KIEEDSEVLM MIKTQSSLVP ALTDFVRSVH PYEVAEVIAL PVEQGNFPYL QWVRQVTESV SDSITVLPLE HHHHHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.