Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL2 / MIP-2 Protein
Recombinant Protein
84.15€ - 3300.00€
Specifica
Numero di accesso NP_002080.1
ID gene (immissione) 2920
Nome CXCL2 / MIP-2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15942938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP1016-2 UG
2 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15922938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP1016-10 UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15932938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP1016-100 UG
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15952938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP1016-500 UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15912938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP1016-1 MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_002080.1
CXCL2 / MIP-2 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human CXCL2 / MIP-2 induces Human neutrophil chemotaxis (significanty different from control at Human CXCL2 / MIP-2 concentrations greater than 10 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
2920
Research Use Only
CXCL2
Recombinant Protein
E. coli
APLATELRCQ CLQTLQGIHL KNIQSVKVKS PGPHCAQTEV IATLKNGQKA CLNPASPMVK KIIEKMLKNG KSN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.