missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL3 / GRO gamma Protein
A DNA sequence encoding the Human CXCL3 / GRO gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002081.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2921 |
Nome | CXCL3 / GRO gamma Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943098
|
enQuireBio™
QP10207-EC-2UG |
2 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923098
|
enQuireBio™
QP10207-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15913098
|
enQuireBio™
QP10207-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933098
|
enQuireBio™
QP10207-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002081.2 | |
CXCL3 / GRO gamma Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASVVTELRCQ CLQTLQGIHL KNIQSVNVRS PGPHCAQTEV IATLKNGKKA CLNPASPMVQ KIIEKILNKG STN | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
2921 | |
Research Use Only | |
CXCL3 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR2 transfected human 293 cells is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |