missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL5 / ENA-78 Protein
Recombinant Protein
84.15€ - 3300.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002985.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 6374 |
Nome | CXCL5 / ENA-78 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953038
|
enQuireBio™
QP1019-5 UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943038
|
enQuireBio™
QP1019-20 UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933038
|
enQuireBio™
QP1019-100 UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15963038
|
enQuireBio™
QP1019-500 UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923038
|
enQuireBio™
QP1019-1 MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002985.1 | |
CXCL5 / ENA-78 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAVLRELRCV CLQTTQGVHP KMISNLQVFA IGPQCSKVEV VASLKNGKEI CLDPEAPFLK KVIQKILDGG NKEN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
6374 | |
Research Use Only | |
CXCL5 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |