Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYB5R2 Protein
A cDNA sequence encoding the CYB5R2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome CYB5R2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15947688
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11574-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15937688
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11574-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15927688
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11574-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CYB5R2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CYB5R2 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNSRRRE PITLQDPEAK YPLPLIEKEK ISHNTRRFRF GLPSPDHVLG LPVGNYVQLL AKIDNELVVR AYTPVSSDDD RGFVDLIIKI YFKNVHPQYP EGGKMTQYLE NMKIGETIFF RGPRGRLFYH GPGNLGIRPD QTSEPKKTLA DHLGMIAGGT GITPMLQLIR HITKDPSDRT RMSLIFANQT EEDILVRKEL EEIARTHPDQ FNLWYTLDRP PIGWKYSSGF VTADMIKEHL PPPAKSTLIL VCGPPPLIQT AAHPNLEKLG YTQDMIFTY
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.