Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin C Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 5480
Nome Cyclophilin C Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene PPIC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15947708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11580-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15927708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11580-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15937708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11580-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
5480
Research Use Only
PPIC
Human
His
Cyclophilin-C was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
Cyclophilin C Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASFRKRGPSVTA KVFFDVRIGD KDVGRIVIGL FGKVVPKTVE NFVALATGEK GYGYKGSKFH RVIKDFMIQG GDITTGDGTG GVSIYGETFP DENFKLKHYG IGWVSMANAG PDTNGSQFFI TLTKPTWLDG KHVVFGKVID GMTVVHSIEL QATDGHDRPL TNCSIINSGK IDVKTPFVVE IADW
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.