Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin D Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 5481 |
---|---|
Nome | Cyclophilin D Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | PPID |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15914288
|
enQuireBio™
QP10571-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15904288
|
enQuireBio™
QP10571-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
5481 | |
Research Use Only | |
PPID | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSHPSPQAKP SNPSNPRVFFDVDIGGERVG RIVLELFADI VPKTAENFRA LCTGEKGIGH TTGKPLHFKG CPFHRIIKKF MIQGGDFSNQ NGTGGESIYG EKFEDENFHY KHDREGLLSMANAGRNTNGS QFFITTVPTP HLDGKHVVFG QVIKGIGVAR ILENVEVKGEKPAKLCVIAE CGELKEGDDG GIFPKDGSGD SHPDFPEDAD IDLKDVDKIL LITEDLKNIG NTFFKSQNWE MAIKKYAEVL RYVDSSKAVI ETADRAKLQPIALSCVLNIG ACKLKMSNWQ GAIDSCLEAL ELDPSNTKAL YRRAQGWQGLKEYDQALADL KKAQGIAPED KAIQAELLKV KQKIKAQKDK EKAVYAKMFA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Cyclophilin D Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 210 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
1 mg/ml solution containing 1x PBS pH 7.4 and 10% glycerol. |