Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYP2E1 Protein
A cDNA sequence encoding the CYP2E1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | CYP2E1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15957718
|
enQuireBio™
QP11584-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947718
|
enQuireBio™
QP11584-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937718
|
enQuireBio™
QP11584-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CYP2E1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CYP2E1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSWNLPPG PFPLPIIGNL FQLELKNIPK SFTRLAQRFG PVFTLYVGSQ RMVVMHGYKA VKEALLDYKD EFSGRGDLPA FHAHRDRGII FNNGPTWKDI RRFSLTTLRN YGMGKQGNES RIQREAHFLL EALRKTQGQP FDPTFLIGCA PCNVIADILF RKHFDYNDEK FLRLMYLFNE NFHLLSTPWL QLYNNFPSFL HYLPGSHRKV IKNVAEVKEY VSERVKEHHQ SLDPNCPRDL TDCLLVEMEK EKHSAERLYT MDGITVTVAD LFFAGTETTS TTLRYGLLIL MKYPEIEEKL HEEIDRVIGP SRIPAIKDRQ EMPYMDAVVH EIQRFITLVP SNLPHEATRD TIFRGYLIPK GTVVVPTLDS VLYDNQEFPD PEKFKPEHFL NENGKFKYSD YFKPFSTGKR VCAGEGLARM ELFLLLCAIL QHFNLKPLVD PKDIDLSPIH IGFGCIPPRY KLCVIPRS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |