Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cysteine and glycine-rich protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cysteine and glycine-rich protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_003467.1
ID gene (immissione) 8048
Nome Cysteine and glycine-rich protein 1
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15998419
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5882-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15918429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5882-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15908429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5882-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15928429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5882-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15938429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5882-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15948429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5882-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_003467.1
Cysteine and glycine-rich protein 1
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
8048
Research Use Only
CSRP3
Recombinant Protein
E. coli
MPNWGGGAKC GACEKTVYHA EEIQCNGRSF HKTCFHCMAC RKALDSTTVA AHESEIYCKV CYGRRYGPKG IGYGQGAGCL STDTGEHLGL QFQQSPKPAR SVTTSNPSKF TAKFGESEKC PRCGKSVYAA EKVMGGGKPW HKTCFRCAIC GKSLESTNVT DKDGELYCKV CYAKNFGPTG IGFGGLTQQV EKKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.