Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYTH3 Protein
A cDNA sequence encoding the CYTH3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) 9265
Nome CYTH3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene CYTH3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15967738
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11591-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15957738
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11591-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15947738
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11591-100UG
100 μg
1815.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
9265
Research Use Only
CYTH3
Human
His
The CYTH3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
CYTH3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDEDGGG EGGGVPEDLS LEEREELLDI RRRKKELIDD IERLKYEIAE VMTEIDNLTS VEESKTTQRN KQIAMGRKKF NMDPKKGIQF LIENDLLQSS PEDVAQFLYK GEGLNKTVIG DYLGERDEFN IKVLQAFVEL HEFADLNLVQ ALRQFLWSFR LPGEAQKIDR MMEAFASRYC LCNPGVFQST DTCYVLSFAI IMLNTSLHNH NVRDKPTAER FIAMNRGINE GGDLPEELLR NLYESIKNEP FKIPEDDGND LTHTFFNPDR EGWLLKLGGR VKTWKRRWFI LTDNCLYYFE YTTDKEPRGI IPLENLSIRE VEDPRKPNCF ELYNPSHKGQ VIKACKTEAD GRVVEGNHVV YRISAPSPEE KEEWMKSIKA SISRDPFYDM LATRKRRIAN KK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.