Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYTL1 Protein
A cDNA sequence encoding the CYTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 54360 |
---|---|
Nome | CYTL1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CYTL1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927748
|
enQuireBio™
QP11593-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907748
|
enQuireBio™
QP11593-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917748
|
enQuireBio™
QP11593-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
54360 | |
Research Use Only | |
CYTL1 | |
Human | |
His | |
CYTL1 was filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5. |
CYTL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASTPPTCYSRMR ALSQEITRDF NLLQVSEPSE PCVRYLPRLY LDIHNYCVLD KLRDFVASPP CWKVAQVDSL KDKARKLYTI MNSFCRRDLV FLLDDCNALE YPIPVTTVLP DRQR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |