Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DBNDD1 Protein
A cDNA sequence encoding the DBNDD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome DBNDD1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15947758
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11597-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15937758
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11597-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15927758
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11597-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DBNDD1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DBNDD1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEPPEG AGTGEIVKEA EVPQAALGVP AQGTGDNGHT PVEEEVGGIP VPAPGLLQVT ERRQPLSSVS SLEVHFDLLD LTELTDMSDQ ELAEVFADSD DENLNTESPA GLHPLPRAGY LRSPSWTRTR AEQSHEKQPL GDPERQATVL DTFLTVERPQ ED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.