Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCPS Protein
A cDNA sequence encoding the DCPS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome DCPS Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15937768
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11600-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15917768
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11600-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15927768
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11600-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DCPS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DCPS protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADAAPQLGK RKRELDVEEA HAASTEEKEA GVGNGTCAPV RLPFSGFRLQ KVLRESARDK IIFLHGKVNE ASGDGDGEDA VVILEKTPFQ VEQVAQLLTG SPELQLQFSN DIYSTYHLFP PRQLNDVKTT VVYPATEKHL QKYLRQDLRL IRETGDDYRN ITLPHLESQS LSIQWVYNIL DKKAEADRIV FENPDPSDGF VLIPDLKWNQ QQLDDLYLIA ICHRRGIRSL RDLTPEHLPL LRNILHQGQE AILQRYRMKG DHLRVYLHYL PSYYHLHVHF TALGFEAPGS GVERAHLLAE VIENLECDPR HYQQRTLTFA LRADDPLLKL LQEAQQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.