Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCT Protein
A cDNA sequence encoding the DCT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 1638 |
---|---|
Nome | DCT Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | DCT |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15967768
|
enQuireBio™
QP11601-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947768
|
enQuireBio™
QP11601-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957768
|
enQuireBio™
QP11601-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
1638 | |
Research Use Only | |
DCT | |
Human | |
His | |
STK3 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
DCT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
QFPRVCMTVD SLVNKECCPR LGAESANVCG SQQGRGQCTE VRADTRPWSG PYILRNQDDR ELWPRKFFHR TCKCTGNFAG YNCGDCKFGW TGPNCERKKP PVIRQNIHSL SPQEREQFLG ALDLAKKRVH PDYVITTQHW LGLLGPNGTQ PQFANCSVYD FFVWLHYYSV RDTLLGPGRP YRAIDFSHQG PAFVTWHRYH LLCLERDLQR LIGNESFALP YWNFATGRNE CDVCTDQLFG AARPDDPTLI SRNSRFSSWE TVCDSLDDYN HLVTLCNGTY EGLLRRNQMG RNSMKLPTLK DIRDCLSLQK FDNPPFFQNS TFSFRNALEG FDKADGTLDS QVMSLHNLVH SFLNGTNALP HSAANDPIFV VLHSFTDAIF DEWMKRFNPP ADAWPQELAP IGHNRMYNMV PFFPPVTNEE LFLTSDQLGY SYAIDLPVSV EETPGWPTTH HHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |