missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCTN2 (1-403) Protein
A cDNA sequence encoding the DCTN2 (1-403) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | DCTN2 (1-403) Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15915419
|
enQuireBio™
QP14013-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905419
|
enQuireBio™
QP14013-HIS-EC-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15995409
|
enQuireBio™
QP14013-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
DCTN2 (1-403) Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |