Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCUN1D2 Protein
A cDNA sequence encoding the DCUN1D2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | DCUN1D2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15957778
|
enQuireBio™
QP11604-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947778
|
enQuireBio™
QP11604-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937778
|
enQuireBio™
QP11604-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
DCUN1D2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DCUN1D2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHKLKSSQKD KVRQFMACTQ AGERTAIYCL TQNEWRLDEA TDSFFQNPDS LHRESMRNAV DKKKLERLYG RYKDPQDENK IGVDGIQQFC DDLSLDPASI SVLVIAWKFR AATQCEFSRK EFLDGMTELG CDSMEKLKAL LPRLEQELKD TAKFKDFYQF TFTFAKNPGQ KGLDLEMAVA YWKLVLSGRF KFLDLWNTFL MEHHKRSIPR DTWNLLLDFG NMIADDMSNY DEEGAWPVLI DDFVEYARPV VTGGKRSLF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |