missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDB1- and CUL4-associated factor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001156980.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 26094 |
Nome | DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16052041
|
enQuireBio™
QP7992-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16072041
|
enQuireBio™
QP7992-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062041
|
enQuireBio™
QP7992-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082041
|
enQuireBio™
QP7992-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092041
|
enQuireBio™
QP7992-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16002051
|
enQuireBio™
QP7992-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001156980.1 | |
DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
26094 | |
Research Use Only | |
DCAF4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNKSRWQSRR RHGRRSHQQN PWFRLRDSED RSDSRAAQPA HDSGHGDDES PSTSSGTAGT SSVPELPGFY FDPEKKRYFR LLPGHNNCNP LTKESIRQKE MESKRLRLLQ EEDRRKKIAR MGFNASSMLR KSQLGFLNVT NYCHLAHELR LSCMERKKVQ IRSMDPSALA SDRFNLILAD TNSDRLFTVN DVKVGGSKYG IINLQSLKTP TLKVFMHENL YFTNRKVNSV CWASLNHLDS HILLCLMGLA ETPGCATLLP ASLFVNSHPG IDRPGMLCSF RIPGAWSCAW SLNIQANNCF STGLSRRVLL TNVVTGHRQS FGTNSDVLAQ QFALMAPLLF NGCRSGEIFA IDLRCGNQGK GWKATRLFHD SAVTSVRILQ DEQYLMASDM AGKIKLWDLR TTKCVRQYEG HVNEYAYLPL HVHEEEGILV AVGQDCYTRI WSLHDARLLR TIPSPYPASK ADIPSVAFSS RLGGSRGAPG LLMAVGQDLY CYSYS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |