Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human DEC-205/CD205 Fc Chimera Protein
Product Code. 18748636
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Unit Size:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18748636 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18748636 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 10205DE050
 Restricted Item
Spedizione stimata: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human CD302/CLEC13A Fc Chimera (Catalog # 10203-CL ) is immobilized at 5 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human DEC-205/CD205 Fc Chimera (Catalog # 10205-DE) binds with an ED50 of 4-28 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number O60449.3
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Molecular Weight (g/mol) M.W. Observed: 200-250 kDa, under reducing conditions, M.W. Theoretical: 215 kDa
Quantity 50 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human DEC-205/CD205 protein Human DEC-205/CD205 (Ser28-Asp1666) (N-terminus) Accession # O060449.3 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein DEC-205/CD205
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.