missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein
A DNA sequence encoding the Human DEFB1 / Beta-defensin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005209.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1672 |
Nome | DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963828
|
enQuireBio™
QP10429-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15953828
|
enQuireBio™
QP10429-EC-25UG |
25 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933828
|
enQuireBio™
QP10429-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943828
|
enQuireBio™
QP10429-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_005209.1 | |
DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GNFLTGLGHR SDHYNCVSSG GQCLYSACPI FTKIQGTCYR GKAKCCK | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
1672 | |
Research Use Only | |
DEFB1 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using CD34+ dendritic cells is in a concentration range of 100.0-1000.0 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 130 mM NaCl, lyophilized |