Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxycytidylate deaminase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxycytidylate deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5917-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15938669
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001012750.1
Deoxycytidylate deaminase Protein
Research Use Only
DCTD
Recombinant Protein
E. coli
MSEVSCKKRD DYLEWPEYFM AVAFLSAQRS KDPNSQVGAC IVNSENKIVG IGYNGMPNGC SDDVLPWRRT AENKLDTKYP YVCHAELNAI MNKNLTDVKG CSMYVALFPC NECAKLIIQA GIKEVIFMSD KYHDSDEATA ARLLFNMAGV TFRKFIPKCS KIVIDFDSIN SRPSQKLQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1635
500 μg
Not determined.
Full Length of BC001286
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol