Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmin Protein
A cDNA sequence encoding the Desmin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | Desmin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937958
|
enQuireBio™
QP11662-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15927958
|
enQuireBio™
QP11662-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917958
|
enQuireBio™
QP11662-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifications
Desmin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Desmin was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 30mM Tris-HCl pH 8.0, 9.5M urea, 2mM DTT, 2mM EDTA and 10mM methylammonium chloride. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQAYSSSQR VSSYRRTFGG APGFPLGSPL SSPVFPRAGF GSKGSSSSVT SRVYQVSRTS GGAGGLGSLR ASRLGTTRTP SSYGAGELLD FSLADAVNQE FLTTRTNEKV ELQELNDRFA NYIEKVRFLE QQNAALAAEV NRLKGREPTR VAELYEEELR ELRRQVEVLT NQRARVDVER DNLLDDLQRL KAKLQEEIQL KEEAENNLAA FRADVDAATL ARIDLERRIE SLNEEIAFLK KVHEEEIREL QAQLQEQQVQ VEMDMSKPDL TAALRDIRAQ YETIAAKNIS EAEEWYKSKV SDLTQAANKN NDALRQAKQE MMEYRHQIQS YTCEIDALKG TNDSLMRQMR ELEDRFASEA SGYQDNIARL EEEIRHLKDE MARHLREYQD LLNVKMALDV EIATYRKLLE GEESRINLPI QTYSALNFRE TSPEQRGSEV HTKKTVMIKT IETRDGEVVS EATQQQHEVL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |