Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHRS9 Protein
A cDNA sequence encoding the DHRS9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | DHRS9 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15957968
|
enQuireBio™
QP11666-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937968
|
enQuireBio™
QP11666-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947968
|
enQuireBio™
QP11666-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
DHRS9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DHRS9 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRKGKL KIEDITDKYI FITGCDSGFG NLAARTFDKK GFHVIAACLT ESGSTALKAE TSERLRTVLL DVTDPENVKR TAQWVKNQVG EKGLWGLINN AGVPGVLAPT DWLTLEDYRE PIEVNLFGLI SVTLNMLPLV KKAQGRVINV SSVGGRLAIV GGGYTPSKYA VEGFNDSLRR DMKAFGVHVS CIEPGLFKTN LADPVKVIEK KLAIWEQLSP DIKQQYGEGY IEKSLDKLKG NKSYVNMDLS PVVECMDHAL TSLFPKTHYA AGKDAKIFWI PLSHMPAALQ DFLLLKQKAE LANPKAV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |