Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Dkk-1 Protein, CF
Description
Measured by its ability to inhibit Wnt induced TCF reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 8.00-96.0 ng/mL.
Specifications
Specifications
| Accession Number | O94907.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 22943 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 38-42 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theroretical): 26 kDa |
| Quantity | 100 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Dkk-1 protein Thr32-His266 |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | dickkopf (Xenopus laevis) homolog 1, dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), dickkopf related protein-1, Dickkopf-1, dickkopf-related protein 1, DKK-1, hDkk-1, SKdickkopf-1 like |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?