Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJC27 Protein
A cDNA sequence encoding the DNAJC27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome DNAJC27 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15938028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11681-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15918028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11681-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11681-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DNAJC27 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DNAJC27 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 2mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEANMPK RKEPGRSLRI KVISMGNAEV GKSCIIKRYC EKRFVSKYLA TIGIDYGVTK VHVRDREIKV NIFDMAGHPF FYEVRNEFYK DTQGVILVYD VGQKDSFDAL DAWLAEMKQE LGPHGNMENI IFVVCANKID CTKHRCVDES EGRLWAESKG FLYFETSAQT GEGINEMFQT FYISIVDLCE NGGKRPTTNS SASFTKEQAD AIRRIRNSKD SWDMLGVKPG ASRDEVNKAY RKLAVLLHPD KCVAPGSEDA FKAVVNARTA LLKNIK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.