Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNALI1 Protein
A cDNA sequence encoding the DNALI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome DNALI1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15938058
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11691-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928058
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11691-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15918058
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11691-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DNALI1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DNALI1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVTANKA HTGQGSCWVA TLASAMIPPA DSLLKYDTPV LVSRNTEKRS PKARLLKVSP QQPGPSGSAP QPPKTKLPST PCVPDPTKQA EEILNAILPP REWVEDTQLW IQQVSSTPST RMDVVHLQEQ LDLKLQQRQA RETGICPVRR ELYSQCFDEL IREVTINCAE RGLLLLRVRD EIRMTIAAYQ TLYESSVAFG MRKALQAEQG KSDMERKIAE LETEKRDLER QVNEQKAKCE ATEKRESERR QVEEKKHNEE IQFLKRTNQQ LKAQLEGIIA PKK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.