Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNase Protein
A cDNA sequence encoding the DNase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 910.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 1773 |
---|---|
Nome | DNase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | DNASE1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948058
|
enQuireBio™
QP11692-10000IU |
10000 IU |
910.00€
10000 unità |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958058
|
enQuireBio™
QP11692-1500IU |
1500 IU |
212.00€
1500 unità |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15968058
|
enQuireBio™
QP11692-500IU |
500 IU |
137.00€
500 unità |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
1773 | |
Research Use Only | |
DNASE1 | |
Human | |
Untagged | |
Each mg contains 150 microg calcium chloride dehydrate and 8.77 mg NaCl. |
DNase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MRGMKLLGAL LALAALLQGA VSLKIAAFNI QTFGETKMSN ATLVSYIVQI LSRYDIALVQ EVRDSHLTAV GKLLDNLNQD APDTYHYVVS EPLGRNSYKE RYLFVYRPDQ VSAVDSYYYD DGCEPCGNDT FNREPAIVRF FSRFTEVREF AIVPLHAAPG DAVAEIDALY DVYLDVQEKW GLEDVMLMGD FNAGCSYVRP SQWSSIRLWT SPTFQWLIPD SADTTATPTH CAYDRIVVAG MLLRGAVVPD SALPFNFQAA YGLSDQLAQA ISDHYPVEVM LK |