Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DPPA3 Protein
A cDNA sequence encoding the DPPA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome DPPA3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15948078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11698-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11698-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11698-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DPPA3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DPPA3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDPSQFN PTYIPGSPQM LTEENSRDDS GASQISSETL IKNLSNLTIN ASSESVSPLS EALLRRESVG AAVLREIEDE WLYSRRGVRT LLSVQREKMA RLRYMLLGGV RTHERRPTNK EPKGVKKESR PFKCPCSFCV SNGWDPSENA RIGNQDTKPL QP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.