Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP13 Protein
A cDNA sequence encoding the DUSP13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | DUSP13 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15938118
|
enQuireBio™
QP11711-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15918118
|
enQuireBio™
QP11711-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928118
|
enQuireBio™
QP11711-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
DUSP13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DUSP13 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 2mM DTT and 50mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDSLQK QDLRRPKIHG AVQASPYQPP TLASLQRLLW VRQAATLNHI DEVWPSLFLG DAYAARDKSK LIQLGITHVV NAAAGKFQVD TGAKFYRGMS LEYYGIEADD NPFFDLSVYF LPVARYIRAA LSVPQGRVLV HCAMGVSRSA TLVLAFLMIC ENMTLVEAIQ TVQAHRNICP NSGFLRQLQV LDNRLGRETG RF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |