Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP6 Protein
A cDNA sequence encoding the DUSP6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 1848 |
---|---|
Nome | DUSP6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | DUSP6 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958128
|
enQuireBio™
QP11716-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948128
|
enQuireBio™
QP11716-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938128
|
enQuireBio™
QP11716-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
1848 | |
Research Use Only | |
DUSP6 | |
Human | |
His | |
DUSP6 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
DUSP6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MIDTLRPVPF ASEMAISKTV AWLNEQLELG NERLLLMDCR PQELYESSHI ESAINVAIPG IMLRRLQKGN LPVRALFTRG EDRDRFTRRC GTDTVVLYDE SSSDWNENTG GESVLGLLLK KLKDEGCRAF YLEGGFSKFQ AEFSLHCETN LDGSCSSSSP PLPVLGLGGL RISSDSSSDI ESDLDRDPNS ATDSDGSPLS NSQPSFPVEI LPFLYLGCAK DSTNLDVLEE FGIKYILNVT PNLPNLFENA GEFKYKQIPI SDHWSQNLSQ FFPEAISFID EARGKNCGVL VHCLAGISRS VTVTVAYLMQ KLNLSMNDAY DIVKMKKSNI SPNFNFMGQL LDFERTLGLS SPCDNRVPAQ QLYFTTPSNQ NVYQVDSLQS T | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |