Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynein light chain 1, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001032583.1
ID gene (immissione) 8655
Nome Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16054201
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8357-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16074201
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8357-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16064201
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8357-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16084201
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8357-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16094201
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8357-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16004211
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8357-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001032583.1
Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
8655
Research Use Only
DYNLL1
Recombinant Protein
E. coli
MCDRKAVIKN ADMSEEMQQD SVECATQALE KYNIEKDIAA HIKKEFDKKY NPTWHCIVGR NFGSYVTHET KHFIYFYLGQ VAILLFKSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.