Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYNLL2 Protein
A cDNA sequence encoding the DYNLL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome DYNLL2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15918138
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11718-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15908138
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11718-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15998128
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11718-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DYNLL2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DYNLL2 protein solution (1 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.2M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDRKAVIKN ADMSEDMQQD AVDCATQAME KYNIEKDIAA YIKKEFDKKY NPTWHCIVGR NFGSYVTHET KHFIYFYLGQ VAILLFKSG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.